Learn More
Tellur(IV)-bromid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
191.00 CHF - 2111.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-27-3
Summenformel Br4Te
Molekulargewicht (g/mol) 447.22
MDL-Nummer MFCD00049575
InChI-Schlüssel PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC-Name Tetrabrom-λ⁴-tellan
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11375737
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043439.09
10 g
191.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11385737
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043439.18
50 g
727.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11365737
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043439.30
250 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Satz
H300-H314-H318
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FESTSTOFFE, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-090-7
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tellur(IV)-bromid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals