Learn More
Tellur-Ingot/Knopf, ≈38 mm (1.5 Zoll) Durchmesser x 6 mm (0.24 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424945
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellur-Ingot/Knopf, ≈38 mm (1.5 Zoll) Durchmesser x 6 mm (0.24 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424945
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Artikelnummer. 15424945
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045108.KF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium ingot/button
Farbe Silber
Namenshinweis ≈38mm (1.5 in.) dia. x 6mm (0.24 in.) thick
CAS 13494-80-9
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Te
MDL-Nummer MFCD00134062
Menge 1 Pc.
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Te]
IUPAC-Name Tellur
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈30g/piece
Form ≈30 g/Stück
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tellur-Ingot/Knopf, ≈38 mm (1.5 Zoll) Durchmesser x 6 mm (0.24 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >