Learn More
Tellur, ≥ 99 %, Reagenz, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
31.35 CHF - 124.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13494-80-9 |
---|---|
Summenformel | Te |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.60 |
MDL-Nummer | MFCD00134062 |
InChI-Schlüssel | PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsMehr anzeigen |
PubChem CID | 6327182 |
ChEBI | CHEBI:30452 |
IUPAC-Name | Tellur |
SMILES | [Te] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10603322
|
Thermo Scientific Acros
420020100 |
10 g | Glasflasche |
31.35 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10627591
|
Thermo Scientific Acros
420021000 |
100 g | Glasflasche |
124.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13494-80-9 | |
127.60 | |
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N | |
6327182 | |
Tellur |
Te | |
MFCD00134062 | |
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsMehr anzeigen | |
CHEBI:30452 | |
[Te] |
Spezifikation
990.0°C | |
450.0°C | |
13494-80-9 | |
Pulver | |
Te | |
MFCD00134062 | |
15, 9263 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide | |
[Te] | |
127.60 | |
CHEBI:30452 | |
≥99% |
Tellurium | |
99+% | |
Schwarz bis grau | |
99+% | |
Te | |
15,298 | |
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds | |
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N | |
Tellur | |
6327182 | |
127.6 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 236-813-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WY2625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tellurium, powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tellurium