Learn More
Sampling Systems™ TeleSwab™ Teleskop-Abstreifwerkzeug, Komplettsets
Mit dem TeleSwab™ Teleskop-Tupferwerkzeug können Anwender Tupfer schnell und einfach von zuvor unzugänglichen Stellen zu entnehmen.
2745.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Abstrich-Kit |
---|---|
Grifftyp | Ausziehbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umweltabstrich |
Länge (metrisch) Griff | Ausziehbar auf 3 m |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15774642
|
Sampling Systems™
8011K-01 |
Kit 1 | 1 x Teleskopstange, 1 x Winkeladapter, 1 x Tupferhalter |
2745.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15491885
|
Sampling Systems™
8011K-02 |
Kit 2 | 1x Teleskopstange,1x Vorlagenhalter, 1x Abstreifschablone |
2745.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ideal für Umweltabstrich und zur Verwendung mit großen Verarbeitungsgeräten
- Ausziehbarer Griff, der bis 3 m verlängert werden kann
- Einstellbarer Adapter für winklige Tupfer, um den Konturen des zu untersuchenden Gegenstands zu entsprechen
- PTFE-Vorlagenwerkzeug ermöglicht das Abwischen eines festen Bereichs
- Zwei verschiedene Komplettkits erhältlich
- Kit 1 enthält einen Teleskopstab, einen Winkeladapter und einen Tupferhalter
- Kit 2 enthält einen Teleskopstab, einen Vorlagenhalter und eine Abstreifschablone mit einem Lochschnitt nach Kundenwunsch
Spezifikation
Abstrich-Kit | |
Ausziehbar | |
Umweltabstrich | |
Ausziehbar auf 3 m |