Learn More
Buerkle™ Teleskopstange
Die Buerkle™ Teleskopstange/das Teleskoprohr wird über einen praktischen Rastverschluss mit den TeleScoop™ Zubehörteilen für die Probenahme (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher) verbunden. Für die Probenahme in den Bereichen Industrie zur Wasseraufbereitung.
Marke:  Buerkle™ 5355-0180
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15376297
  • 57.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Verschiedene Werkzeuge können an der Teleskopstange befestigt werden
  • Hilfsmittel (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Tauchnetz) werden über ein praktisches Schnappgelenk an der Teleskopstange befestigt.
  • Ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schächten, offenen Wasserläufen usw.
  • Mit der verstellbaren Teleskopstange aus Aluminium sind Probenahmetiefen von bis zu 6 m erreichbar
  • Die Teleskopstangen können nicht radial gedreht werden, wodurch eine noch bessere Handhabung erzielt wird
  • Die einzelnen Stangen sind mit einem Endanschlag versehen, sodass eine Stange nicht versehentlich aus einer anderen Stange herausrutschen kann
  • Teleskopstange 5355-0280, extrem kurzes Modell – aber bis zu 280 cm ausfahrbar. Passt in jeden Kofferraum!
  • Federn aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Teleskopstange
Not Autoclavable
Industrie und Wasseraufbereitung, ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schäften und offenen Wasserläufen, zur Verwendung mit Teleskop-Probenehmer
70 bis 180 cm
Aluminium
4 Stäbe
Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Teleskopstange > Länge:70 bis 180 cm; Anzahl der Stäbe:4