Learn More
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler
The TeleScoop water sampler is an extendable sampler ideal for waters and liquids in hard-to-reach places. Its extendable rods reach up to 6 m in length, and the robust yet lightweight design means easy handling, even for the longest of rods.
23.65 CHF - 87.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teleskopstange |
---|---|
Material | Aluminium |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Skala | No |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17962112
|
Sampling Systems™
5065A-1001 |
1000 mm |
29.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17922032
|
Sampling Systems™
5065A-1201 |
1200 mm |
23.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17942032
|
Sampling Systems™
5065A-2501 |
2500 mm |
29.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17809366
|
Sampling Systems™
5065A-2801 |
2800 mm |
48.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17952032
|
Sampling Systems™
5065A-3001 |
3000 mm |
48.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17962032
|
Sampling Systems™
5065A-4501 |
4500 mm |
63.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17972032
|
Sampling Systems™
5065A-6001 |
6000 mm |
87.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dual locking system and multi angle adaptor elbow so that numerous attachments can be preset to angles for effective sampling
- Attachments are quickly and easily changed without the need for using additional tools
- Variety of compatible sampling accessories
- Ideal for sampling from river banks, overhead gantries, etc.
Spezifikation
Teleskopstange | |
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril |
Aluminium | |
No |