Learn More
Robin™ Wasserbad aus Teflon
Use the Teflon Water Bath to incubate samples in acids/bases or sea water at a constant temperature over a long period of time. Suitable for flasks, bottles, and racks.
872.00 CHF - 1680.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich | 5°C bis 100°C |
---|---|
Material | PTFE |
Temperaturauflösung | 1 °C |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11949687
|
Robin™
PE841 |
5 l |
872.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11959687
|
Robin™
PE830 |
11 l |
1290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11969687
|
Robin™
PE810 |
26 l |
1680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Bain-marie +100°C PTFE tank- PTFE tank for acids/bases and sea water
- Volume 5 to 26L
- Reaches boiling point
- Regulation from ambient (+5°C) to +100°C
- Display of setpoint by graduated potentiometer, resolution 1°C
- Overheating safety
- Fixed at +130°C, by thermofuse
- Teflon-coated tank
- This is the only protection against corrosive chemicals: acids, bases, also suitable for sea water
- PTFE layer 40 m, eliminates the effects of electrolysis on the walls of the tank
- Does not work dry
- The use of the bath with corrosive products must be done under a hood
- Power supply 230V - 50Hz
- Analogue bath
Spezifikation
5°C bis 100°C | |
1 °C | |
50 Hz |
PTFE | |
230 V |