Learn More
Aalborg™ DURCHFLUSSMESSER 3 L/MIN +VENTIL +VENTIL
Diese robusten PTFE-PFA-Durchflussmessgeräte basieren auf den Prinzipien der herkömmlichen Rotameter-Durchflusstechnologie und bieten Lösungen für Messungen im unteren bis mittleren Durchflussbereich von stark korrosiven oder ultrareinen Flüssigkeiten. Aalborg™ Modell L Durchflussmesser bieten Lösungen für Messungen im unteren bis mittleren Durchflussbereich.
Marke:  Aalborg™ L6D-L08-01-TF
Artikelnummer. 11890140
  • 1005.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Chemisch inerte benetzte Komponenten aus PFA-PTFE und PCTE
  • Nicht-fluidische Kontaktierbarkeit des strukturell starren Rahmens aus Polypropylen
  • Für Wasser von 5 mLPM (0.00132 GPM) bis 45 LPM (12 GPM) stehen überlappende Durchflussbereiche zur Verfügung.
  • Einzeln auf Undichtigkeiten geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Durchflussmesser
6,7 bar
0 bis 10 Markierungen
Ventil am Auslass
± 0.5 %
3/4 in. NPT (F)
121 °C
3.000 ml/min
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ DURCHFLUSSMESSER 3 L/MIN +VENTIL +VENTIL > Wasserdurchfluss: 3000 ml/min