Learn More
Fisherbrand™ Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit NF-Schraubanschluss G 1/2
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
Marke: Fisherbrand™ 4010/1TCBSP
Beschreibung
- Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten
- Zur Verwendung mit Erdgas/Methan oder Butan/Propan
- Öffnung 13 mm Durchmesser
- Mit Gasregulierungs-Nadelventil
- Speziell konstruierte, integrierte konische Mischkammer, die den Brenner eine sehr heiße Flamme abgeben lässt
- Geeignet für Glasarbeiten und Löten
- Die Gas- und Luftmischung wird durch Einstellen des Rändelrads unter dem Röhrchen geregelt
Spezifikation
Teclu-Sicherheitsbrenner | |
13 mm | |
150 mm | |
Je 1 |
Butan, Propan, Flüssiggas | |
Glasarbeiten und Löten | |
NF G 1/2 Schraubverbindung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit NF-Schraubanschluss G 1/2 > Höhe: 150 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur