Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Teclu-Sicherheitsbrenner
Teclubrenner für Erdgas mit Luftregulierung und fein einstellbarem Nadelventil.
Marke:  Juchheim Laborgeraete™ 01262 DE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031262
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Betrieb mit Erdgas oder Propangas
  • Mit Nadelventil
  • Mit DVGW-Zertifizierung
  • Mit Luftregulierblende
  • Durch schwere, hochwertige Materialien besonders guter Stand
Spezifikation
Spezifikation
Bunsen Burner
Brass
Nadelventil
Natural Gas
Gas consumption approx. 116 L/h (0.0813 kg/h), Heating capacity approx. 3398 kJ/h
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Juchheim Laborgeraete™ Teclu-Sicherheitsbrenner > Gas Type: Natural Gas, Includes: Needle Valve