Learn More
Technischer Puffer für pH, DKD-zertifiziert pH 7.00
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
250 ml
Verpackung:
6/Packung
Je 1
Beschreibung
- pH7.00
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
Specifications
Specifications
pH | 7 |
Menge | 250 ml |
Verpackung | Je 1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Technischer Puffer für pH, DKD-zertifiziert pH 7.00 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction