Learn More
Technischer Puffer pH 2, Mettler Toledo™ Artikelnummer.: 12601306
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Technischer Puffer pH 2, Mettler Toledo™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12601306 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
6 x 250 mL
Click to view available options
Menge:
6 x 250 mL
Artikelnummer. 12601306
Marke: Mettler Toledo 51350016
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rückführbar auf die Primärstandards gemäß den vom NIST ausgewählten Referenzmaterialien.
  • pH2
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Technical buffer pH 2.00, 6 x 250mL
pH 2
Menge 6 x 250 mL
Lösungstyp Puffer
Verpackung 6 x 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Technical buffer pH 2.00
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Technischer Puffer pH 2, Mettler Toledo™ >