Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Hybridisierungsinkubatoren, Röhrchen
Vielseitig verwendbare Röhrchen in unterschiedlichen Formaten; in einem Instrument können für unterschiedliche Durchsätze, Verwendungszwecke und Anwendungen verschiedene Größen verwendet werden. Hybridisierungsröhrchen aus Glas für Volumenreduktion, einfaches Spülen und verbesserte Signalerkennung
217.00 CHF - 281.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Hybridisierungsröhrchen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12132080
|
Cole-Parmer™
39455-14 |
220 mm | 44 mm | HB-1D Hybridisierer |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11513849
|
Cole-Parmer™
39455-15 |
240 mm | 44 mm | HB-3D Hybrigene |
217.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11593839
|
Cole-Parmer™
39455-13 |
240 mm | 80 mm | HB-1D Hybridisierer |
281.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Es können mehrere Röhrchen und anderes Zubehör gleichzeitig für verschiedene Anwendungen verwendet werden.
- Geringes Probenvolumen, auch bei großen Glasröhrchen.
- Durch die Rotation und das spezielle Design können auch geringe Volumina von bis zu 5 ml verwendet und wiedergewonnen werden.
- Die einzigartigen Einsteckröhrchen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 0 bis 20 U/min können an Ihre speziellen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden.
- Strahlenschutz (Das Schutzgehäuse und das tropffreie Röhrchendesign minimieren das Risiko für den Anwender.)
- Dickes Borosilikatglas sorgt für Haltbarkeit.
- Tropffreies, sicheres und praktisches Design für einfaches Ausgießen
- Mit O-Ring abgedichtete Endkappen verhindern Auslaufen.
- Der Schraubverschluss mit Gewinde zum Entweichen von Luft ermöglicht ein einfaches Öffnen ohne Vakuumprobleme.
- Die Röhrchenbaugruppen verfügen über Adapter für mehrere kleine Glasröhrchen für eine höhere Kapazität.
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Borosilikatglas | |
Hybridisierungsröhrchen |