Learn More
Techne™ Dri-Block™ Heizung Artikelnummer.: 15255607
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Techne™ Dri-Block™ Heizung
Artikelnummer. 15255607
2 Block
Click to view available options
2 Block
Artikelnummer. 15255607
Marke: Techne™ 3662008
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzisionsoptimiertes Heizelement mit ausgezeichneter Temperaturgenauigkeit.
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Geringerer Platzbedarf – leichtes Gewicht und flache Oberfläche ermöglichen das Stapeln von Einheiten bei Nichtgebrauch
Spezifikation
Reglertyp Digital; 200 °C
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 100 °C
Typ Dri-Block™ Heizelement
Anzahl Blöcke 2
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Techne™ Dri-Block™ Heizung >