Learn More
Tebbe-Reagenz, 0,5 M Lösung in Toluol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17535535
Menge:5 mL
Click to view available options
Menge:5 mL
Spezifikation
Alpha-Vektor TEBBEREAGENT
Chemischer Name oder Material Tebbe-Reagenz
CAS 67719-69-1, 108-88-3
CAS Min. % 15%, 85%
CAS Max. % 15%, 85%
Farbe Dunkelrot bis violett
Flammpunkt 4°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H18AlClTi
MDL-Nummer 00151575
Menge 5 mL
Fieser 17-69
Merck Index 15-9228
Löslichkeitsinformationen Reacts with water
InChI-Schlüssel HIVIAXIRSNAVAD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Ti+4].C[Al](C)[CH2-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
IUPAC-Name Titan(4+)(Dimethylalumanyl)methanid-bis(cyclopenta-2,4-dien-1-id)-chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 284.59
Physikalische Form Lösung
Name des Produkts
Tebbe-Reagenz, 0,5 M Lösung in Toluol, Thermo Scientific™ >