Learn More
Gummihütchen für Pasteurpipetten
Für die Verwendung mit Soda-Kalk-Pasteurpipetten.
448.00 CHF - 703.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Gummihütchen für Pasteurpipetten |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pasteurpipetten aus Kalknatronglas |
Menge | 100/Pckg. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15748007
|
MBL
BPP002 |
Durchsichtig |
703.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15758007
|
MBL
BPP004 |
Rot |
448.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Für die Verwendung mit Soda-Kalk-Pasteurpipetten.
- Für die Verwendung mit Soda-Kalk-Pasteurpipetten
Specifications
Gummihütchen für Pasteurpipetten | |
Pasteurpipetten aus Kalknatronglas | |
100/Pckg. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gummihütchen für Pasteurpipetten