Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.6, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke:  Fisher BioReagents BP2474-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10204973
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tris-EDTA
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
7.4 to 8.1
100 mL
Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter
Protease free
Molekularbiologie
1X Solution, pH 7.6
Farblos
Flüssigkeit
DNase-frei
Poly-Flasche
TE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.6, Molekularbiologie, Fisher BioReagents > Poly-Flasche; 100 ml