Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Kassetten
For use with TE62 Standard Transfer Tank with Cooling Chamber
141.44 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Enthält | 1 Kassetteneinheit, 2 Schaumstoffschwämme 3 mm dick und 1 Schaumstoffschwamm 6 mm dick |
---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12004807
|
Hoefer™
TE24 |
TE 22 Mini-Transfertank | Gelkassette |
141.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10437884
|
Hoefer™
TE24 |
TE 22 Mini-Transfertank | Gelkassette |
261.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12004757
|
Hoefer™
TE44H |
Transfertank TE 42, TE 62 | Klappbare Kassette |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10331095
|
Hoefer™
TE44H |
Transfertank TE 42, TE 62 | Klappbare Kassette |
259.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Accessories and Replacement Parts for TE62
Spezifikation
1 Kassetteneinheit, 2 Schaumstoffschwämme 3 mm dick und 1 Schaumstoffschwamm 6 mm dick |