Learn More
Tocris Bioscience™ TDZD 8
Selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β
313.00 CHF - 1220.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Produkttyp | Hemmstoff |
CAS | 327036-89-5 |
Summenformel | C10H10N2O2S |
Formelmasse | 222.26g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18719508
|
Tocris Bioscience™
6092/10 |
10 mg |
313.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18781799
|
Tocris Bioscience™
6092/50 |
50 mg |
1220.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β (IC50 = 2 μM); thiadiazolidinone deriviative. Does not inhibit Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA or PKC at >100 μM. Reduces severity of L-dopa-induced dyskinesia in a Parkinson's disease in vivo model.Spezifikation
Weiß | |
327036-89-5 | |
222.26g/mol | |
Soluble to 100mM in DMSO, 100mM in ethanol | |
Inhibits GSK 3β |
Hemmstoff | |
C10H10N2O2S | |
NP 01139 | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ TDZD 8