Learn More
TDS-Kalibrierstandard 1382 ppm, Jenway™
Stellt sicher, dass die TDS-Messgeräte ordnungsgemäß kalibriert werden, um Wasserreinheit und Gesamtmenge der gelösten Feststoffe zu bestimmen.
Marke:  Jenway 16156-81
Menge 500 ml
Artikelnummer. 11490579
  • 95.85 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für die Kalibrierung mit TDS-Messgeräten
  • 1382ppm
  • 500 ml
Spezifikation
Spezifikation
1382 ppm TDS-Kalibrierstandard
Leitfähigkeitsstandard
500 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TDS-Kalibrierstandard 1382 ppm, Jenway™ >