Learn More
Tocris Bioscience™ TDI 11861
Soluble adenylyl cyclase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 8036/5
Artikelnummer. 18054702
  • 316.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TDI 11861 is a potent and selective soluble adenylyl cyclase (sAC) inhibitor (IC50 values are 3.3 nM and 5.5 nM in biochemical and cellular assays, respectively; Kd = 1.4 nM). Inhibits cellular sAC-specific cAMP accumulation (IC50 = 7 nM) and blocks sperm capacitation in vitro. Cell permeable, not cytotoxic and suitable for both in vivo and in vitro use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
(3R)-4-[2-[2-[[3-(2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinyl)-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl]phenoxy]ethyl]-3-morpholinemethanol
5 mg
C22H25ClF2N6O3
2857049-72-8
Adenylyl Cyclase Inhibitors
98%
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ TDI 11861 > 5 mg