Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Freezers
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30,000 up to 60,000 2 mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
15175.50 CHF - 19497.00 CHF
Spezifikation
No. of Doors 1 (1 compartment)
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Kammermaterial Kaltgewalzter Stahl
Einschübe 3
Schubladen None
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Kapazität (metrisch) Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Kapazität (metrisch) Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17966692
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TDE30086FV-ULTS
230V, 50 Hz, 1 Phase 422 L CE
15175.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17967082
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TDE40086FV-ULTS
230V, 50 Hz, 1 Phase 549 L CE
16683.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17906702
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TDE50086FV-ULTS
230V, 50 Hz, 1 Phase 682 L CE, cUL, cUL, ISO 13485
18190.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17976692
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TDE60086FV-ULTS
230V, 50 Hz, 1 Phase 816 L CE, cUL, UL, ISO 13485
19497.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 (1 compartment)
Kaltgewalzter Stahl
None
Fan-forced
38.5 in.
71.9 cm
51,2 in.
1300 mm
Optional
Yes
Yes
H-drive
Kaltgewalzter Stahl
3
Grau
Manuell
97.7 cm
78 in.
1981 mm
Key Lock Standard, Padlock Compatible
RS485/4-20mA output/Dry Contacts
CO2 oder LN2 optional
EU
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Freezers