Learn More
Thermo Scientific™ -40 °C Ultratiefkühlschränke der TDE-Serie
Die -40 °C Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ TDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
14271.00 CHF - 17185.50 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich | -10 °C bis -40 °C |
---|---|
Ausführung der Tür | 1 außen, 4 innen |
No. of Doors | 5 |
Isolierung | Vakuumisolationspaneele (VIP) + wassergetriebenem Polyurethanschaum (SNAP-konform) |
Innen | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Aufnahmevermögen | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Aufnahmevermögen | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16430925
![]() |
Thermo Scientific™
TDE40040FV |
230 V, 50 Hz | 2-Zoll-Boxen (400) | CE |
14271.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16440925
![]() |
Thermo Scientific™
TDE50040FV |
230 V, 50 Hz | 2-Zoll-Boxen (500) | CE |
15678.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16450925
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
TDE60040FV |
230 V, 50 Hz | 2-Zoll-Boxen (600) | CE |
17185.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TDE Serie -40 °C Ultratiefkühlschränke mit H-Antrieb bieten drei aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 40.000 auf 60.000 2 ml-Fläschchen maximieren. Die TDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
- Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 50 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
- Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
- Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±5 °C bei -40 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
- Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
- Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 5,6-Zoll-Display
- In vier Größen (400 500 und 600 2-Zoll-Boxen) erhältlich, um einer Vielzahl von Lageransprüchen und Vorgaben des Stellflächenbedarfs gerecht zu werden
- Alle Modelle verfügen über vier Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
- Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
- Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
- Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
- Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
- Interne Daten, die 4,4 kWh/Tag mit der Leistung des älteren DxF40040-Modells mit 8,0 kWh/Tag vergleichen. Unveröffentlichte Daten
- Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±5 °C.
Spezifikation
-10 °C bis -40 °C | |
5 | |
Edelstahl | |
Schrank | |
Thermo Scientific | |
Manuell | |
Ja | |
Smart-Vue kompatibel | |
Gehäuse R290 |
1 außen, 4 innen | |
Vakuumisolationspaneele (VIP) + wassergetriebenem Polyurethanschaum (SNAP-konform) | |
3 | |
HIC 5,6 in.-Anzeige mit 7 Segmenten mit kapazitiven Touchscreen-Tasten | |
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. | |
Alarm, Schreiber | |
Fernalarmanschlüsse, 4 bis 20 mA, RS485- und Trockenkontakte | |
H-Antriebskompressor |