Learn More
TCLP-Standardlösung 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364267
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD02091705
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCLP Standard Solution 1
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Matrix: 2% HNO3
Güte Specpure™
Name des Produkts
TCLP-Standardlösung 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals >