Learn More
Thermo Scientific™ TCF-32 Durchflussrotor
Führen Sie mit Hilfe dieser Rotoren Verarbeitungsanwendungen mit großen Mengen Flüssigkeit durch, die hohe RZB-Werte erfordern, wie Virustrennungen, Partikelisolierungen und Impfstoffherstellung.
50250.00 CHF - 115876.50 CHF
Especificaciones
Typ | Durchflussrotor |
---|---|
Max. RZB | 102.000 × g |
Max. Geschwindigkeit | 32.000 U/min |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen |
Código de producto | Marca | Beschreibung | Fassungsvermögen | Max. Geschwindigkeit | Max. RZB | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Beschreibung | Fassungsvermögen | Max. Geschwindigkeit | Max. RZB | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12141670
|
Thermo Scientific™
45820 |
TCF-32 Durchflussrotor | 940 ml/430 ml | 32.000 U/min | 102.000 × g |
115876.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12893412
|
Thermo Scientific™
45830 |
940 ml-Zubehörkern | 940 mL | 32.000 U/min | 102.000 × g |
50250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Descripción
Führen Sie mit Hilfe von Thermo Scientific™ TCF-32 Durchflussrotoren Verarbeitungsanwendungen mit großen Mengen Flüssigkeit durch, die hohe RZB-Werte erfordern, wie Virustrennungen, Partikelisolierungen und Impfstoffherstellung.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Zentrifugenserie
Bestellinformationen:
Für den Betrieb ist ein Kern erforderlich. Muss separat erworben werden.
Especificaciones
Durchflussrotor | |
102.000 × g | |
32.000 U/min | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.