Learn More
Thermo Scientific™ TCF-32 Durchflussrotor
Führen Sie mit Hilfe dieser Rotoren Verarbeitungsanwendungen mit großen Mengen Flüssigkeit durch, die hohe RZB-Werte erfordern, wie Virustrennungen, Partikelisolierungen und Impfstoffherstellung.
Marke:  Thermo Scientific™ 45830
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12893412
  • 50470.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führen Sie mit Hilfe von Thermo Scientific™ TCF-32 Durchflussrotoren Verarbeitungsanwendungen mit großen Mengen Flüssigkeit durch, die hohe RZB-Werte erfordern, wie Virustrennungen, Partikelisolierungen und Impfstoffherstellung.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Zentrifugenserie
Bestellinformationen:
Für den Betrieb ist ein Kern erforderlich. Muss separat erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
940 ml-Zubehörkern
940 mL
32.000 U/min
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
Durchflussrotor
102.000 × g
106
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers