Learn More
TC-S 7005, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30002030
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
TC-S 7005, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002030
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 30002030
Marke: Tocris Bioscience 4459/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and selective PLK2 inhibitor
Potent and selective polo-like kinase 2 (PLK2) inhibitor (IC50 = 4 nM). Shows selectivity for PLK2 over PLK3 and PLK1 (IC50 values are 24 and 214 nM respectively). Induces mitotic arrest and cell death in HCT 116 colorectal cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TC-S 7005
CAS 1082739-92-1
Farbe Cream
Summenformel C21H17N3O3
Menge 10 mg
Synonym 2-amino-isoxazolopyridine, 9, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-n-1s-1-phenylethyl-isoxazolo 5,4-c pyridin-5-amine, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-n-1s-1-phenylethyl pyrido 4,3-d 1,2 oxazol-5-amine
InChI-Schlüssel DAAGOCSHXCDWDY-ZDUSSCGKSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC=C3C(=C2)C(=NO3)C4=CC5=C(C=C4)OCO5
IUPAC-Name 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridin-5-amine
Molekulargewicht (g/mol) 359.385
PubChem CID 24971422
Formelmasse 359.38
Reinheit (%) >98%
Physikalische Form Solid
Name des Produkts
TC-S 7005, Tocris Bioscience™ >