Learn More
Tocris Bioscience™ TC OT 39
Potent non-peptide oxytocin receptor partial agonist; also V1a receptor antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 4625/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TC OT 39 is a potent non-peptide oxytocin receptor partial agonist (EC50 values are 33 nM and 850 nM for the oxytocin receptor and V2 vasopressin receptor respectively). Also a V1a vasopressin receptor antagonist (Ki = 330 nM). Active in vivo in a rat model of uterine response.
Spezifikation
>97% | |
TC OT 39 | |
TC OT 39 |
10 mg | |
600.78 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ TC OT 39 > 10mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur