Learn More
TC-E 5005, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Potent and selective PDE10A inhibitor (IC50 values are 7.28, 239, 779, 919, 3100 and 3700 nM at PDE10A, 2A, 11A, 5A, 7B and 3A respectively and >5000 nM at PDE1B, 4A, 6, 8A and 9A). Reverses MK 801-induced hyperactivity in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TC-E 5005 |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 270.33 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TC-E 5005, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur