Learn More
Tocris Bioscience™ TC-E 5002
Selective KDM2/7 inhibitor
332.00 CHF - 1295.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | TC-E 5002 |
Molekulargewicht | 285.38 |
Hemmstoffe | TC-E 5002 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18749508
|
Tocris Bioscience™
5089/10 |
10 mg |
332.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18787179
|
Tocris Bioscience™
5089/50 |
50 mg |
1295.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Selective histone demethylase KDM2/7 subfamily inhibitor (IC50 values are 0.2, 1.2, 6.8, 55, 83, >100 and >120 μM for KDM7A, KDM7B, KDM2A, KDM5A, KDM4C, KDM6A and KDM4A respectively). Inhibits growth of HeLa and KYSE-150 cancer cells in vitro.Spezifikation
>98% | |
TC-E 5002 | |
285.38 | |
TC-E 5002 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ TC-E 5002