Learn More
Cole-Parmer™ TC-9D Temperaturregler
Der Techne™ TC-9D Temperaturregler regelt präzise die Temperatur großer fluidisierter Sandbäder bis 600 °C
Marke: Cole-Parmer™ 01184-55
Beschreibung
- Schnelle Aufheizvorgänge und präzise Temperaturregelung bis 600 °C
- Geeignet für die Verwendung mit großen Sandbädern SBL-2D
- Sicherere Alternative im Vergleich zu Hochtemperatur-Öl- und Salzbädern
- Zur Verbesserung der Genauigkeit sind ein Luftdurchflussmesser und eine PID-Temperaturregelung mit Dual-Sollwert-Programmierung integriert
- Enthält ein Thermoelement vom Typ K aus Chromel/Alumel, das in das Schutzrohr des Bades passt, und 10 Fuß/3/8 Zoll-Schläuche für die Luftstromregelung
- Temperaturstabilität: ±0,2 °C
- Temperatureinstellung: 1 °C/°F
Spezifikation
1112 °F | |
600 °C | |
Thermoelement-Temperatursensor Typ K | |
Temperaturregler | |
Temperaturregelung großer Sandbäder |
Thermoelement Typ K Chromel-Alumel, 10 ft. eines 3/8 in.-Schlauchs für die Luftstromregelung | |
TC-9D | |
Digital | |
±0,2 °C |