Learn More
Gibco™ TC-100 Insektenmedium
TC-100 Insekten-Medium
Marke: Gibco™ 13055025
80.67 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
TC 100 Insekten-Medium wurde ursprünglich für das Wachstum von Insektenzellen, einschließlich Spodeptera frugiperda (Sf9), und die Expression des rekombinanten Autographa Californica Nuclear Polyhedrosis Virus (rAcNPV) mit dem Baculovirus-Expressionsvektorsystem (BEVS) entwickelt. Wir bieten viele Gibco™ Media Optionen für eine Vielzahl von Insekten-Zellkulturanwendungen. TC 100 Insekten-Medium ist reich an Aminosäuren und verwendet Tryptose als zusätzliche Zuckerquelle.Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Das Produkt ist nicht für diagnostische oder therapeutische Anwendungen bei Tieren oder Menschen vorgesehen.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ TC 100 Insekten-Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert.
™ Das Gibco TC 100 Insekten-Medium wird vor der Anwendung üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt. TC 100 Insekten-Medium erfordert Umgebungs-CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Flüssig | |
Glutamin, Tryptose-Phosphat-Bouillon, Natriumhydrogencarbonat | |
500 mL |
Sf21, Sf9 | |
Insektenzellkultur | |
Insektenzellmedium | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ TC-100 Insektenmedium > 500 ml