Learn More
TBS, Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10X Lösung, pH-Wert 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke:  Fisher BioReagents BP2471-500
54.82 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10153103
  • 64.95 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
TBS, Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10 x Lösung, pH-Wert 7,4, Molekularbiologie
Waschpuffer für alkalische Phosphatase oder Peroxidase-Konjugate in Western Blots
Spezifikation
Spezifikation
Tris-gepufferte Salzlösung
7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Farblos
Flüssigkeit
DNase-frei
Poly-Flasche
TBS
Die 10x-Lösung enthält 1.37 M Natriumchlorid, 0.027 M Kaliumchlorid und 0.25 M Tris/Tris-HCl.
10x-Lösung
100 °C
7.5
500 ml
Frei von DNase, RNase und Protease
Protease-frei
Molekularbiologie
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TBS, Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10X Lösung, pH-Wert 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents > Poly-Flasche; 500 ml