Learn More
R&D Systems™ TBARS Parameter Assay Kit
TBARS Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ KGE013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The TBARS Parameter Assay Kit quantifies multi-species TBARS/Thiobarbituric Acid Reactive Substances in cell culture supernates (150 ul), cell lysates (150 ul), serum (150 ul), edta plasma (150 ul), heparin plasma (150 ul), urine (150 ul).
Spezifikation
0.00 - 16 uM | |
Biotin | |
TBARS in various samples | |
2 x 96-well Plates | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
0.055 uM | |
Cell Culture Supernatant, Zelllysate, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (150uL),Cell Lysates (150uL),Serum (150uL),EDTA Plasma (150uL),Heparin Plasma (150uL),Urine (150uL) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ TBARS Parameter Assay Kit > Two 96-well plates
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur