Learn More
TAZ Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2A12A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | TAZ |
---|---|
Klon | 2A12A10 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16848435
|
Proteintech
66500-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16838435
|
Proteintech
66500-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
WW domain-containing transcription regulator protein 1 (WWTR1) is a transcriptional coactivator which acts as a downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway that plays a pivotal role in organ size control and tumor supression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1. In turn, MOB1 phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. WWTR1 enhances PAX8 and NKX2-1/TTF1-dependent gene activation. WWTR1 regulates the nuclear accumulation of SMADS and has a key role in coupling them to the transcriptional machinery such as the mediator complex. WWTR1 also regulates embryonic stem-cell self-renewal and promotes cell proliferation and epithelial-mesenchymal transition.Spezifikation
TAZ | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
TAZ, WWTR1 | |
Wwtr1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2A12A10 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9EPK5, Q9GZV5 | |
25937, 295062, 97064 | |
TAZ Fusion Protein Ag13330 | |
Primary | |
-20°C | |
WWTR1 |