Beschreibung
It can be employed as a biological stain and a food colorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann als biologisches Färbemittel und als Lebensmittelfarbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 260 g/l bei 30 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Es kann als biologisches Färbemittel und als Lebensmittelfarbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 260 g/l bei 30 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tartrazine |
Menge | 100 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,9072 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 260g/L (30°C). |
Formelmasse | 534.37 |
Name des Produkts
Tartrazin, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur