Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
TaqMan™ Proteinassays Grundreagenzien-Basiskit
778.00 CHF - 2290.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie TaqMan™
Nachweisverfahren Primer-Sonden-Nachweis
Marker oder Farbstoff FAM
Primer-Sonden-Kompatibilität TaqMan™
PCR-Methode qPCR Proteinquantifizierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11521306
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4405460
100 Reaktionen
778.00 CHF
100 Reaktionen
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12047799
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4448592
500
2290.00 CHF
500 Reaktionen
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das TaqMan™ Proteinassays Grundreagenzien-Basiskit enthält die Reagenzien, die für die Durchführung der Ligation und PCR-Amplifikationsschritte von TaqMan™ Proteinexpressionsexperimenten erforderlich sind. Der universelle PCR-Assay enthält optimierte Konzentrationen von TaqMan™ Sonden und Oligonukleotid-Primern (vorwärts und rückwärts), die zur Amplifikation einer Region des mit Protease behandelten Ligationsprodukts für den Nachweis auf einem Applied Biosystems Echtzeit-PCR-System entwickelt wurden.
Spezifikation
Spezifikation
TaqMan™
FAM
qPCR Proteinquantifizierung
Nasses Eis
Primer-Sonden-Nachweis
TaqMan™
Schnell
Nicht zielspezifisch