Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
TaqMan™ Proteinassays Grundreagenzien-Basiskit
Marke:  Applied Biosystems™ 4448592
1396.90 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12047799
  • 2290.00 CHF / 500 Reaktionen
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das TaqMan™ Proteinassays Grundreagenzien-Basiskit enthält die Reagenzien, die für die Durchführung der Ligation und PCR-Amplifikationsschritte von TaqMan™ Proteinexpressionsexperimenten erforderlich sind. Der universelle PCR-Assay enthält optimierte Konzentrationen von TaqMan™ Sonden und Oligonukleotid-Primern (vorwärts und rückwärts), die zur Amplifikation einer Region des mit Protease behandelten Ligationsprodukts für den Nachweis auf einem Applied Biosystems Echtzeit-PCR-System entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™, Schnellmodus
Echtzeit-PCR (qPCR), Stammzellanalyse
Primer-Sonden-Nachweis
Grundreagenzien-Basiskit für Proteinassays
Nein
ROX (vorgemischt)
TaqMan™
Schnell
Nicht zielspezifisch
TaqMan™
Das TaqMan™ Protein Assays Core Reagenzien-Basiskit enthält:
DNA-Ligase, 500-facher (1 × 50 µl)
Ligase-Verdünnungspuffer, 1-facher (1 × 15 ml)
Ligations-Reaktionspuffer, 20-facher (1 × 4 ml)
Phosphatgepufferter Salin (PBS), 1-facher, pH-Wert 7,4 (1 × 5 ml)
Protease, 100-facher (1 × 50 µl)
Universal-PCR-Assay, 20-facher (1 × 600 µl)
Lagern Sie alle Komponenten bei -15 bis -25 °C.
FAM
Gewebe, Zellen
500
AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase
qPCR Proteinquantifizierung
Nasses Eis