Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ miRNA ABC Aufreinigungskit – Panel A, Mensch
GREENER_CHOICE
TaqMan™ miRNA ABC Aufreinigungskit – Panel A, Mensch
Marke:  Applied Biosystems™ 4473087
794.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24340" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13433119
  • 900.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie das TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit zur Reinigung von hochwertigen miRNA aus blutverwandten oder anderen schwierigen Probentypen ohne gefährliche Chemikalien.
  • Einfacher und schneller Arbeitsablauf mit Oligonukleotid-konjugierten Dynal™ Magnetic Beads
  • Kleine Proben: Typische Volumina reichen von 10 μL für Blutproben bis 50 μL für Serum- und Plasmaproben
  • RT-PCR-Inhibitoren, die häufig in blutverwandten Proben vorkommen, lassen sich leicht wegwaschen
  • Keine gefährlichen Chemikalien wie Phenol, Chloroform, Trizol™ Reagenz oder Guanidin-Isothiocyanat erforderlich
    Einfache und schnelle miRNA-Aufreinigung
    Das TaqMan™ miRNA ABC (anti-miRNA Bead Capture) Purification Kit enthält Puffer und Magnetic Beads zur Einzelrohrisolierung spezifischer microRNA (miRNA) aus kleinen menschlichen Probentypen, einschließlich Blut, Serum, Plasma, FFPE-Proben, festes Gewebe, kultivierte Zellen und Speichel in 75 Minuten (siehe Arbeitsablauf, Abbildung 1).
    Human Panel A und Human Panel B
    Das TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit wird in zwei Konfigurationen angeboten: Human-Panel A und Human-Panel B. Bei den Beads in den einzelnen Kits handelt es sich um superparamagnetische Dynabeads™, die kovalent an einen einzigartigen Satz von 377 Anti-miRNA-Oligonukleotiden für jedes Panel gebunden sind, die den in den TaqMan™ Array Human-MicroRNA A- und B-Karten enthaltenen Assays entsprechen. Der miRNA-Isolationsprozess beruht auf der Hybridisierung von miRNAs mit den entsprechenden Anti-miRNA-Oligonukleotiden, die an den Beads angebracht sind. Eine vollständige Liste der von den Panels isolierten miRNAs finden Sie im Protokoll für das TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit (siehe unten).
    miRNA-Analyse
    Die mit dem TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit isolierten miRNAs können für die Umwandlung in cDNA und die nachfolgende Analyse mittels quantitativer PCR mit einer der beiden Methoden genutzt werden Einzelröhrchen (einzeln) TaqMan™ microRNA-Assays oder TaqMan™ Array Human microRNA A und B Karten. Abbildung 2 zeigt, welche Daten aus miRNA gewonnen werden können, die mit dem TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit aus verschiedenen Probentypen isoliert wurden.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    2°bis 8 °C
    Lysepuffer, ABC-Puffer, Waschpuffer 1 und 2, Elutionspuffer
    Mensch
    Mikro-RNA
    Lysepuffer, ABC-Puffer, Waschpuffer 1, Waschpuffer 2, Elutionspuffer, 1.5 ml-LoBind-Röhrchen
    TaqMan™ Human Panel A miRNA ABC Aufreinigungskit
    2°bis 8 °C
    TaqMan™ Human Panel A miRNA ABC Aufreinigungskit,40 Preps, flüssig, auf magnetischen Beads basierende Isolationstechnologie, menschliche Spezies, , Dynabeads™ System, Blut, Zellen, FFPE und fest Proben, flüssige Proben, mRNA Endprodukt, 75 Min. Aufreinigungszeit, Lagerung bei 2 bis 8 °C
    Magnetic Bead
    Blut, Zellen, Zellkulturen, FFPE und feste Proben, flüssige Proben (z. B. Serum), Plasma, Speichel, Serum, Gewebe, Gewebe (FFPE), Urin, Vollblut (spezifisch), Zellen, FFPE und feste Proben, flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe; beliebiger Gewebetyp, Zellkulturen, Plasma, Speichel, Serum, Gewebe (FFPE), Urin, Vollblut (spezifisch)
    Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), microRNA-Analyse, RNA-Extraktion, miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNAi, Epigenetik und Analyse nicht codierender RNA, miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, miRNA-Isolierung
    Je 1
    40 Aufreinigungen
    Flüssig
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Applied Biosystems™ TaqMan™ miRNA ABC Aufreinigungskit – Panel A, Mensch > 40 Präparate