Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit
TaqMan™ Yersinia Pestis-Nachweiskit
Marke:  Applied Biosystems™ 4382488
2334.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10321135
  • 2395.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Yersinia pestis Detektions-Kit verwendet die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur Amplifikation einer einzigartigen Mikroorganismus-spezifischen DNA-Zielsequenz und eine TaqMan™ Sonde zum Nachweis der amplifizierten Sequenz. Das TaqMan™ Yersinia pestis Detektions-Kit ist ein einfaches, zuverlässiges und schnelles Verfahren, bei dem eine für Yersinia pestis einzigartige Zielsequenz mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) amplifiziert wird
  • Reduzieren Sie die Probenhandhabung mit einem 3-Stufen-Prozess, bei dem während des PCR-Schritts ein einzelnes geschlossenes Röhrchen verwendet wird.
    Das
  • hochempfindliche TaqMan™ Echtzeit-PCR-System ermöglicht eine enorme Reduzierung des Zeitaufwands, der für die Voranreicherung im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren benötigt wird.
  • Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit einem Standardprotokoll für mehrere Organismen.
    3 einfache Schritte
    Dieses Kit umfasst 3 einfache Schritte: Anreichern von Proben, Vorbereiten von Proben und Ausführen von Proben. Züchten Sie den spezifischen Erreger aus einer ausgewählten Probe mit einem Standardanreicherungsverfahren im Anreicherungsschritt an. Isolieren Sie in der Probenvorbereitung die DNA für die PCR, und bereiten Sie die Reaktionen vor, mischen Sie die Reaktionen und pipettieren Sie diese. Im letzten Schritt analysieren Sie Ihre Probe, indem Sie eine Platte auf einem unserer Echtzeit-PCR-Systeme laufen lassen.
    Komplettlösung
    Wir bieten eine vollständige Reihe™ von TaqMan Pathogen-Detektions-Kits auf der Grundlage universeller Assay-Bedingungen, mit denen Sie jede Kombination dieser Assays im gleichen Probenlauf gemeinsam ausführen können. In Kombination mit unseren Echtzeit-PCR-Systemen bietet das TaqMan™ Yersinia pestis Detektions-Kit eine vollständig integrierte Lösung von einem Anbieter zur Identifizierung von Yersinia pestis.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    100 Reaktionen
    Real-Time PCR
    Schnell
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2410049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog Number4382488
    Chargennummer2404048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number4382488
    Chargennummer2305047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog Number4382488
    Chargennummer2304046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2023 Catalog Number4382488
    Chargennummer2302045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog Number4382488
    Name des Produkts
    Applied Biosystems™ TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit > 100 Reaktionen