Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ GMO Maize 35S Detection Kit, with protocol
Kit contains reagents needed to reliably detect the presence of genetically modified organism (GMO)-specific DNA sequences in seed, grain, processed foods, and their ingredients.
Marke:  Applied Biosystems™ 4327690
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12079800
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält Reagenzien für den zuverlässigen Nachweis gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Saatgut, Getreide, verarbeiteten Lebensmitteln und deren Zutaten
  • Universal-Assay zum Nachweis und zur Quantifizierung aller in Europa zugelassenen gentechnisch veränderten Organismen (GMOs) und der überwiegenden Mehrheit der in anderen Ländern zugelassenen GMOs
  • Der fluorogene 5'-Nuklease-Assay mit TaqMan™ Sonden liefert genaue und reproduzierbare quantitative Ergebnisse
  • Umfassende Kontrollen sorgen für ein hohes Vertrauen in die Ergebnisse
  • Innovative GVO-Quantifizierungssoftware ermöglicht es Anwendern, schnell und einfach den prozentualen GMO-Gehalt zu bestimmen
  • Bietet die komplette Lösung, einschließlich Probenvorbereitung, Instrumente, Reagenzien, Analysesoftware, technischen Support, Geräteservice und GMO-Expertise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Jedes Kit enthält TaqMan GVO-Mischung, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, Positivkontrollen und Negativkontrollen. Jedes Kit enthält genug Regenten für 100 Assays.
Alle Komponenten bei -25 bis -15 °C lagern.
Lebensmittel, Samen
1 Kit
7300 System, 7500 System, AB 7900 HT 384-Well System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus
Trockeneis
Mais, gentechnisch verändert
TaqMan™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2201097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2022 Catalog Number4327690
Chargennummer2112096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2021 Catalog Number4327690
Chargennummer2106095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2021 Catalog Number4327690
Chargennummer1902092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2019 Catalog Number4327690
Chargennummer1901091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2019 Catalog Number4327690
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ GMO Maize 35S Detection Kit, with protocol > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.