Learn More
TaqMan® TaqMan™ Genexpressionsassay, VIC
GREENER_CHOICE
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays, VIC, are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (VIC) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Marke:  TaqMan® 4448489
411.14 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
468.02 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11927021
  • 702.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Für dieses Produkt ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich
Bestellen Sie Applied Biosystems™ TaqMan™ Genexpressions-Assays über die Suchanfrage zur Genexpression.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Tube
qPCR
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
TaqMan™
S (360 reactions), made to order
60X
360 Reaktionen
Primer-Sonde
Hoch
Schnell
Nachhaltige Verpackung
Genexpressionsassay
Raumtemperatur
60 X
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TaqMan® TaqMan™ Genexpressionsassay, VIC > 360 Reaktionen