Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix for qPCR (No ROX)
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR.
451.00 CHF - 4110.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Passiver Referenzfarbstoff Keine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
17896481
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
5555532
200 x 20 µl-Reaktionen
451.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17806491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
5555534
1000 x 20 µl-Reaktionen
2135.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17816491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
5555536
2000 x 20 µl-Reaktionen
4110.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
Schnell oder standardmäßig
Keine
Genexpression, Virusnachweis
Integrierter Heißstart
1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Trockeneis
4X
RNA, DNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix for qPCR (No ROX)