Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Immune Panel
TaqMan™ Array, Immun-Panel, Maus
Marke:  Applied Biosystems™ 4367786
Artikelnummer. 11660099
  • 3125.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die TaqMan™ Array für Maus-Immunreaktionen von Applied Biosystems™ ist eine effiziente, einfach zu verwendende Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Zielen, von denen bekannt ist, dass sie Auswirkungen auf die Immunreaktion haben. Dieses Produkt wurde mit 96 TaqMan™ Genexpressions-Assays entwickelt, die in Singletons in das Array geladen wurdens 384 wells and is compatible with an upgraded Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Zu den Zielen gehören Zytokine, Chemokine, Wachstumsfaktoren, Immunregulatoren, Apoptosemarker, Ischämiemarker, gewebespezifische Marker und andere, darunter klassische endogene Marker. Dieses Produkt wird in 1 Karton mit je 4 Karten angeboten.
Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array Immun-Panel (Maus)
Maus
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Standard
Zytokine, Chemokine, Wachstumsfaktoren und andere Immunreaktionsgene
384-Well-Mikrofluidik-Karte
Jeder TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 µl-Reaktion. Karten bei 4 °C lagern.
TaqMan Assay für eine 2 ul-Reaktion
FAM
4 cards
Zellzyklus und Proliferation, Apoptose, Signaltransduktion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Onkologie
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Immune Panel > 4 Karten