Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Pancreatic Adenocarcinoma, Fast 96-well
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
Marke:  Applied Biosystems™ 4418822
Artikelnummer. 10197044
  • 378.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert
  • Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
  • Die TaqMan™ Array Human Pankreas-Adenokarzinom 96-Well-Mikrotiterplatte enthält:
    • 92 Assays für Pankreas-Adenokarzinom-assoziierte Gene
    • 4 Assays für die Erkennung endogener Steuerungsgene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array-Platte
Human
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Schnell
96-Array-Platte
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
FAM
1 x 96-well plate
Immunologie, Signaltransduktion, biomarkerbezogene(r) Pathway(s), extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Onkologie
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Pancreatic Adenocarcinoma, Fast 96-well > Zur Verwendung mit (Anwendung):Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Onkologie, Signaltransduktion