Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Kernrezeptoren-Panel, Mensch
TaqMan™ Array, Kernrezeptoren-Panel, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4379961
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für humane nukleäre Rezeptoren ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Maus-GPCR-Genen, die für die Arzneimittelforschung wichtig sind. Dieses Produkt wurde mit 64 TaqMan™ Genexpressions-Assays entwickelt, die in Blöcken in 384 Wells angeordnet sind. Es ist mit einem aktualisierten Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-System kompatibel und wird in 4er-Packungen verkauft.Die Familie der nuklearen Hormonrezeptoren ist bei Wirbeltieren hochkonserviert. Sie haben eine modulare Domänenstruktur, die aus einer DNA-bindenden Domäne und einer ligandenbindenden Domäne besteht. Weitere Domänen sind eine modulatorische A⁄B-Domäne, die Hinge-D-Domäne und eine variable C-terminale F-Domäne, die in einigen nuklearen Hormonrezeptoren fehlt. Das TaqMan™ Array für nukleäre Rezeptoren der Gensignatur enthält 48 humane nukleäre Hormonrezeptoren (und 16 Kontrollen) und wurde nach Sequenzhomologie in sieben Unterfamilien eingeteilt. Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
Spezifikation
TaqMan™ Array, Kernrezeptoren-Panel, Mensch | |
4 °C | |
Das TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 μl-Reaktion |
384-Well-Mikrofluidik-Karte | |
Pharma und Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung | |
4 Karten |
User Guide: TaqMan Gene Expression Assays—TaqMan Array Cards
Version: G
DateigrößeVersion: 772.4 kB
4379961 Plate Info
Version: version 1.1
DateigrößeVersion: 15.3 kB
Information Card: Human Nuclear Receptor Array
Version: AB
DateigrößeVersion: 123.1 kB
Product Bulletin: TaqMan Array Cards
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Kernrezeptoren-Panel, Mensch > 4 Karten