Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms of Cancer
TaqMan™ Array, molekulare Krebsmechanismen, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4414161
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms Of Cancer 96-Well-Platte enthält 92 Assays für Gene, die mit den molekularen Mechanismen des Krebses in Verbindung stehen, und 4 Assays für mutmaßliche endogene Kontrollgene.
Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Standard |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 standard plate | |
Signaltransduktion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Entwicklung, Onkologie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms of Cancer > 1 Standardplatte