Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-Well Platten, Fast
Die Applied Biosystems TaqMan Advanced Serum/Plasma 96-Well Platten, Fast, bieten den Komfort von vorgefüllten TaqMan Advanced miRNA Assays in einem 96-Well Fast-Plattenformat.
Marke:  Applied Biosystems™ A31878
Artikelnummer. 17153079
  • 858.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Dieses Produkt enthält einen Satz von 2 Platten für die Profilierung von bis zu 188 einzigartigen miRNAs in Serum-/Plasmaproben und umfasst endogene und exogene miRNA-Kontrollen zur Normalisierung der Datenergebnisse.
Die TaqMan Advanced Serum/Plasma 96-Well-Platten bieten folgende Merkmale:
  • Reproduzierbarkeit—Die vorgefüllten Assays wurden entwickelt, um Pipettierfehler und experimentelle Variabilität zu minimieren
  • Probeneinsparung—Erfordert nur 2 μl gereinigtes Plasma/Serum oder 1–10 ng der Gesamt-RNA pro Probe
  • Aktualisierter Inhalt—Inhalt des Assays für miRbase V.21 aktualisiert
  • Anwenderfreundlich—Fügen Sie einfach eine Mischung aus verdünntem miR-Amp und Mastermix hinzu und führen Sie die qPCR aus. Es ist kein zusätzliches Pipettieren erforderlich
  • Goldstandard TaqMan qPCR Chemie—TaqMan Advanced miRNA Assays bauen auf dem branchenweit führenden Thermo Fisher Scientific Bioinformatik Assay Design Pipeline- und Validierungssystem auf und tragen auch innerhalb eng verwandter miRNA-Familien zur Gewährleistung einer hohen Spezifität und minimalen Kreuzreaktivität bei.
TaqMan Advanced miRNA Platten setzen die Verwendung des TaqMan Advanced cDNA Synthesis Kits voraus, das die universelle chemische Reaktion zur reversen Transkription (RT) nutzt, um cDNA-Matrizen herzustellen, die mit TaqMan Advanced miRNA Assays für den Nachweis und die Quantifizierung reifer menschlicher miRNA in biologischen Proben verwendet werden können.
Diese Platten sind nicht kompatibel mit dem TaqMan microRNA cDNA Synthesis Kit der ersten Generation, das eine miRNA-spezifische Reverse-Transkription-Chemie verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
96-Well Platte
2-Schritt-RT-qPCR
7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System
Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-Well-Platte
Raumtemperatur
Flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe, Zellen, FFPE & feste Proben, Blut
Primer-Sonde
Hoch
Schnell
TaqMan™
2 plates
Microarray-Analyse
2 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-Well Platten, Fast > TaqMan™ Advanced miRNA Humanserum/-plasma 96-Well-Platten, Fast