Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Assay
Ermöglichen die hochempfindliche und spezifische Quantifizierung von reifen miRNAs mittels qPCR.
Marke:  Applied Biosystems™ A25576
238.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25056" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15412184
  • 280.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Röhrchen mit einer 20-fachen Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern
Tube
qPCR
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Erweitertes miRNA-Assay
Raumtemperatur
250 Reaktionen
Primer-Sonde
Hoch
Standard
TaqMan™
S (250 reactions), inventoried
20X
2 μl
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Assay > 250 μl