Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15 U/μl)
Wird mit Standard-Reaktionspuffer geliefert.
376.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
---|---|
Konzentration | 15 U/μl |
Enthält | Taq DNA-Polymerase, 10x Standardpuffer mit Mg, 10x Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2 |
Includes: Taq DNA-Polymerase, 10-facher Standardpuffer mit Mg, 10-facher Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11467020
|
MP Biomedicals™
11EPTQC060 |
600U |
376.00 CHF
600 Einheiten |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11477020
|
MP Biomedicals™
11EPTQC200 |
2000U |
1060.00 CHF
2000 Einheiten |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit QBiogene 10X Inkubations-PCR-Puffer, der für eine Vielzahl von Reaktionsbedingungen geeignet ist.
Spezifikation
Standard-PCR | |
15 U/μl | |
Taq DNA-Polymerase, 10x Standardpuffer mit Mg, 10x Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2 |
Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.